Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Seaux à glace Magic Touch
Description
- Plage de températures : -196°C à 100°C (-321°F à 212°F)
- À utiliser avec de la glace, de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
- Anti-exsudation
- Imperméables à l’humidité et aux odeurs
- La mousse de polymère expansé résiste aux produits chimiques.
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- Bord évasé pour un transport aisé
- Le couvercle peut être découpé pour ménager des ouvertures pour des thermomètres, des serpentins de refroidissement, des flacons, etc.
- 2 tailles disponibles
- Racks flottants ronds disponibles pour les tubes de 1.5 ml et de 15 ml
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Utilisation de glace, de glace sèche, de suspensions alcooliques épaisses de glace sèche ou d’azote liquide |
| Matériau | Polymère |
| Type de produit | Seau à glace |
| Couleur | Noir |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Gamme de températures | –196 à 90°C |