Learn More
Brady Magicard™ 300 Uno avec bande magnétique et encodeur intelligent
Code produit 30067313
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30067313 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30067313 Fournisseur Brady Code fournisseur 321940
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Robuste, durable et fiable, le Magicard Le format 300 est idéal pour les écoles, les collèges et les entreprises de taille moyenne qui impriment jusqu'à 10 000 cartes par an. En matière d'impression de cartes d'identité sécurisées et fiables, vous pouvez faire confiance à Magicard 300 à livrer.
  • Impression de haute qualité - Magicard L'imprimante 300 offre un large spectre de couleurs et imprime à 300 x 300 ppp. – Idéal pour les photos sur les cartes d'identité et pour une représentation plus précise des logos d'entreprise et autres images.
  • Identité de confiance - A HoloKote™ Un filigrane de sécurité peut être imprimé sur toute la surface de la carte. Le Magicard Le modèle 300 est livré avec 4 designs standard et vous permet d'ajouter jusqu'à 4 designs personnalisés tels que le logo de votre entreprise ou un autre design de sécurité unique.
  • Encodage des cartes à puce et à bande magnétique - Imprimez et programmez vos cartes à puce et à bande magnétique en une seule opération.
  • Numérique Shredding™ - Une fois les données utilisées pour l'impression, elles sont fragmentées, ce qui les rend irrécupérables et contribue à garantir que l'imprimante ne constitue pas un dépôt de données.
  • Évaluation comparative des menaces – nous effectuons des analyses de sécurité sur la base de données nationale des vulnérabilités et déployons des mises à jour régulières sur l'appareil, garantissant ainsi que le logiciel de l'imprimante et la configuration système associée sont conformes aux plus hauts niveaux de sécurité.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Blanc
Type d’affichage ACL monocouleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 16,1 in
Largeur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 408 mm
Largeur (métrique) 215 mm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 242 mm
Profondeur (impériale) 16,1 in
Profondeur (métrique) 408 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Description Magicard Impresora de 300 tarjetas con codificación magnética e inteligente
Taille d’affichage 60.00 x 19.00 mm
Comprend Este Magicard La impresora 300 se entrega con una bandeja de entrada de tarjetas, una bandeja de salida de tarjetas, una fuente de alimentación (incluye cable para el Reino Unido y la UE), una USB Cable, tarjeta de limpieza y guía de inicio rápido.
Langues Français
Modèle Magicard 300
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Ethernet, USB Puerto host tipo A 2.0 (1 posterior)
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 11 Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Poids (métrique) 4.98 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Quantité 1 de chaque
Garantie MagiCover limitada de 3 años
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number 3300-0004/3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.