Learn More
Brady Magicard™ 600 Duo
Code produit 30067355 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30067355 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30067355 Fournisseur Brady Code fournisseur 321949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00€
    1503.60€ / 1 pièces
    Économisez 321.40€
    17% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vitesse d'impression plus rapide, qualité supérieure et fonctionnalités de sécurité optimisées, le Wi-Fi activé Magicard La solution 600 s'intègre parfaitement à l'infrastructure existante pour assurer un traitement sécurisé des identifiants d'identification.
  • Impression de haute qualité - Magicard L'imprimante 600 offre un large spectre de couleurs et imprime à une résolution de 600 x 300 ppp. – Idéal lorsque vous avez besoin de cartes photo avec un texte ultra net en petits caractères.
  • Lutte contre la fraude - La Magicard Le modèle 600 permet d'imprimer un document personnalisable HoloKote™ Filigrane sur chaque carte. Chaque appareil peut stocker jusqu'à 10 fichiers personnalisés HoloKote™ conceptions.
  • Impression recto verso - imprimez en couleur sur les deux faces de la carte avec notre film YMCKO ou en couleur sur une face et en noir sur l'autre avec notre film YMCKOK.
  • Numérique Shredding™ - Une fois les données utilisées pour l'impression, elles sont fragmentées, ce qui les rend irrécupérables et contribue à garantir que l'imprimante ne constitue pas un dépôt de données.
  • Évaluation comparative des menaces – nous effectuons des analyses de sécurité sur la base de données nationale des vulnérabilités et déployons des mises à jour régulières sur l'appareil, garantissant ainsi que le logiciel de l'imprimante et la configuration système associée sont conformes aux plus hauts niveaux de sécurité.
Specifications
Type de produit Imprimante
Couleur Blanc
Type d’affichage ACL monocouleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 18,7 in
Largeur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 475 mm
Largeur (métrique) 211 mm
Hauteur (impériale) 9,8 in
Hauteur (métrique) 248 mm
Profondeur (impériale) 18,7 in
Profondeur (métrique) 475 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Description Magicard Imprimante pour cartes 600 Duo
Taille d’affichage 60.00 x 24.00 mm
Comprend Este Magicard La impresora 600 se entrega con una bandeja de entrada de tarjetas, una bandeja de salida de tarjetas, una Wi-Fi Dongle, una fuente de alimentación (incluido el cable del Reino Unido y la UE, un USB Cable, tarjeta de limpieza y guía de inicio rápido.
Langues Français
Modèle Magicard 600
Résolution 600 x 300 ppI
Types de connecteurs USB 3.0 Tipo A, Wi-Fi , Ethernet
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 11 Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Poids (métrique) 4.7 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Quantité 1 de chaque
Garantie 3 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5021/3