Learn More
Descrizione
- Impression de haute qualité - Magicard L'imprimante 600 offre un large spectre de couleurs et imprime à une résolution de 600 x 300 ppp. – Idéal lorsque vous avez besoin de cartes photo avec un texte ultra net en petits caractères.
- Lutte contre la fraude - La Magicard Le modèle 600 permet d'imprimer un document personnalisable HoloKote™ Filigrane sur chaque carte. Chaque appareil peut stocker jusqu'à 10 fichiers personnalisés HoloKote™ conceptions.
- Grâce à la trémie d'entrée et de sortie transparente, vous pouvez insérer vos travaux d'impression par lots et toujours avoir une bonne visibilité sur la capacité de cartes restante dans la trémie.
- Numérique Shredding™ - Une fois les données utilisées pour l'impression, elles sont fragmentées, ce qui les rend irrécupérables et contribue à garantir que l'imprimante ne constitue pas un dépôt de données.
- Évaluation comparative des menaces – nous effectuons des analyses de sécurité sur la base de données nationale des vulnérabilités et déployons des mises à jour régulières sur l'appareil, garantissant ainsi que le logiciel de l'imprimante et la configuration système associée sont conformes aux plus hauts niveaux de sécurité.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Imprimante |
| Couleur | Blanc |
| Type d’affichage | ACL monocouleur |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Étiquettes |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 18,7 in |
| Largeur (impériale) | 8,3 in |
| Longueur (métrique) | 475 mm |
| Largeur (métrique) | 211 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?