Learn More
Brady Magicard™ Carte PVC CR80 avec HoloPatch
Code produit 30067370 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30067370 Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067370 Fournisseur Brady Code fournisseur 322002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    96.00€ / 500 pièces
    Économisez 16.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Carte PVC blanche unie (CR80) avec HoloPatch™ pour une sécurité visuelle accrue.
  • Pré-approuvé pour une impression de qualité optimale sur Magicard Imprimantes.
  • HoloPatch™ pour une sécurité visuelle accrue.
  • Paquet de 500 cartes.
Spécification
Quantité 500 Pk.
Type de produit Insigne
Alternate Part Number M9006-796
Couleur Blanc
Matériau PVC
Message Vierge
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Hauteur (impériale) 3,4 in
Hauteur (métrique) 86 mm
Épaisseur 0.762 mm
Largeur (impériale) 2,1 in
Largeur (métrique) 54 mm
Type d’étiquette Cartes pour imprimantes
À utiliser avec (équipement) Magicard 300 Magicard 600, Pronto 100, Prima 8