Learn More
Brady Magicard™ Carte PVC CR80
Code produit 30067350 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30067350 Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067350 Fournisseur Brady Code fournisseur 322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.40€
    60.00€ / 500 pièces
    Économisez 9.40€
    13% de réduction
En stock
Carte PVC blanche unie (CR80).
  • Pré-approuvé pour une impression de qualité optimale sur Magicard Imprimantes.
  • Format standard CR-80.
  • Paquet de 500 cartes.
Spécification
Quantité 500 Pk.
Type de produit Insigne
Alternate Part Number M9006-793
Couleur Blanc
Matériau PVC
Message Vierge
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Hauteur (impériale) 3,4 in
Hauteur (métrique) 86 mm
Épaisseur 0.762 mm
Largeur (impériale) 2,1 in
Largeur (métrique) 54 mm
Type d’étiquette Cartes pour imprimantes
À utiliser avec (équipement) Magicard 300 Magicard 600, Pronto 100, Prima 8