Learn More
Beschreibung
- Pré-approuvé pour une impression de qualité optimale sur Magicard Imprimantes.
- Réécrivez votre carte plusieurs fois.
- Paquet de 100 cartes.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 100 Pk. |
| Type de produit | Insigne |
| Alternate Part Number | E9323 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PVC |
| Message | Vierge |
| À utiliser avec (application) | Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad |
| Hauteur (impériale) | 3,4 in |
| Hauteur (métrique) | 86 mm |
| Épaisseur | 0.762 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?