Learn More
Brady Magicard™ Laminoir Prima 8 Duo
Code produit 30067314
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30067314 Blanc, Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30067314 Fournisseur Brady Code fournisseur 321958
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Magicard Prima 8 offre une solution compacte, fiable et robuste pour l'émission et la plastification instantanées. Grâce à un procédé d'impression par retransfert, les images sont imprimées sur un film mince puis transférées à chaud sur la surface de la carte, produisant une image brillante haute résolution, imprimée sur le bord de la carte.
  • Ajoutez cette plastifieuse à la Prima 8 Duo et imprimez et plastifiez vos cartes recto verso en une seule opération.
  • Offrez une protection supplémentaire à votre carte en appliquant un film de protection sur l'impression.
  • Sécurité visuelle - Options de films holographiques et de films UV
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Blanc, Bleu
Type d’affichage ACL monocouleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 18,7 in
Largeur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 475.5 mm
Largeur (métrique) 211.5 mm
Hauteur (impériale) 9,8 in
Hauteur (métrique) 248 mm
Profondeur (impériale) 18,7 in
Profondeur (métrique) 475.5 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Description Magicard Imprimante pour cartes Prima 8 Laminator Duo
Comprend Esta laminadora Prima 8 se envía con un manual de instrucciones, 2 cables de alimentación (enchufe del Reino Unido y de la UE), un adaptador de conexión, una tarjeta de limpieza y una bobina.
Langues Français
Modèle Laminadora Prima 8
Résolution 600 dpi
Types de connecteurs USB, Ethernet
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 8 Windows™ 7 Windows™ Servier 2016, Windows™ Servier 2012
Poids (métrique) 4.7 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Quantité 1 de chaque
Garantie 3 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA452