Learn More
Brady Magicard™ Pronto100
Code produit 30067339 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30067339 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30067339 Fournisseur Brady Code fournisseur 321936
Expédition estimée: 08-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu dès le départ pour être le meilleur de sa catégorie : le Pronto100 est petit mais puissant. Axé sur la haute vitesse, la qualité optimale et intégrant le respect de l'environnement à chaque étape de sa conception et de sa fabrication, ce produit a été développé pour dépasser les attentes du consommateur connecté et féru de technologie d'aujourd'hui.
  • Grande vitesse – La Pronto100 offre la vitesse d'impression la plus élevée dans le format d'imprimante le plus compact actuellement disponible chez Magicard.
  • Impression de haute qualité – Offrant une reproduction des couleurs photoréaliste et une impression bord à bord de qualité supérieure garantie, vos cartes imprimées n'auront jamais été aussi belles.
  • Les trémies d'entrée et de sortie sont situées à l'avant de l'imprimante pour un accès facile depuis le comptoir d'accueil.
  • Identité de confiance - A HoloKote™ Un filigrane de sécurité peut être imprimé sur toute la surface de la carte. Le Pronto 100 est disponible en 3 modèles standard.
  • Numérique Shredding™ - Une fois les données utilisées pour l'impression, elles sont fragmentées, ce qui les rend irrécupérables et contribue à garantir que l'imprimante ne constitue pas un dépôt de données.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Blanc
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 7,1 in
Longueur (métrique) 255 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Hauteur (impériale) 8,2 in
Hauteur (métrique) 208 mm
Profondeur (impériale) 10 in
Profondeur (métrique) 255 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Description Magicard Imprimante à cartes Pronto 100
Comprend Esta impresora Pronto 100 se envía con una fuente de alimentación (incluye cable para Reino Unido y la UE), un USB cable, una tarjeta de limpieza y una guía de inicio rápido.
Modèle Pronto 100
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Ethernet, USB Puerto host tipo A 2.0 (1 posterior)
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 11 Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Poids (métrique) 2.9 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Quantité 1 de chaque
Garantie MagiCover limitada de 3 años
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number 3100-0001/3