Description
- Ce ruban monochrome de haute qualité garantit l'impression de 1000 cartes recto.
- Comprend un rouleau de nettoyage pour une impression sans poussière.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ruban d’imprimante |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100 |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 32.8 ft. |
| Largeur (impériale) | 2,4 in |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Largeur (métrique) | 60 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 m x 60 mm |
| Description | Magicard Película para raspar |
| Afficher plus |