Learn More
Invitrogen™ MagicMark™ Étalon protéique Western XP
Code produit 10227592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
250 μl
4 x 250 μL
Conditionnement:
1 pièce
250µL
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10227592 250 μl 250µL
15573267 4 x 250 μL 4 pièces
10610856 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227592 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5602
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
250 μl de mélange standard prêt à l’emploi sont fournis dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement se compose de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), de 10 mM de DTT, de glycérol à 17,4 %, de SDS à 3 % et de bleu de bromophénol à 0,025 %
Spécialement conçu pour une estimation facile et pratique du poids moléculaire des protéines directement sur les transferts Western
  • L’étalon de protéines de transfert Western MagicMark XP comprend neuf protéines recombinantes (20 à 220 kDa), chacune d’entre elles contenant un site de liaison IgG
  • Le site de liaison IgG lie les anticorps primaires ou secondaires servant à détecter la protéine cible, et assurant ainsi une visualisation directe de l’étalon sur le transfert Western
  • L’étalon MagicMark XP est compatible avec quasiment tous les kits et substrats Western (chimiluminescents, chromogènes et fluorescents)
  • L’étalon de protéines est fourni sous une forme prête à l’emploi pour le chargement direct sur les gels ; il n’est pas nécessaire de chauffer, de réduire ou d’ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
  • Stockage à -20°C
Applications
  • Transfert Western : détection des neuf bandes non colorées via la méthode de détection utilisée pour la protéine cible. Compatible avec les substrats chimiluminescents et les anticorps secondaires fluorescents (non recommandés pour les anticorps marqués avec les fluors dans le canal de 500 à 550 nm)
  • Estimation de la taille des protéines : dimensionnement des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS et sur le transfert Western à l’aide de la méthode de détection par transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 250 μl de mélange d’étalon prêt à l’emploi fourni dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement est composé de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, 17,4 % de glycérol, 3 % de SDS et 0,025 % de bleu de bromophénol.
Conserver à -20°C.
Méthode de détection Système de détection défini par l’utilisateur
Number of Markers 9
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 20 à 220 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Quantité 250 μl
Conditions d’expédition Neige carbonique
Gamme de produits MagicMark
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type Transfert Western, SDS-PAGE