Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré / cryothermostat MAGIO MS-310F avec réfrigérant naturel
Code produit 16846143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16846143 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16846143 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9032713.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8525.00€
    7008.00€ / 1 pièces
    Économisez 1517.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les dispositifs offrent des pompes à pression et aspiration très puissantes, répondant ainsi aux exigences les plus strictes en matière de contrôle de la température des applications externes.
  • Raccordement USB
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
  • Interface RS232 pour les communications en ligne
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • Ethernet
  • Interfaces analogiques (accessoires)
  • Idéal pour les applications externes exigeantes
  • Contrôle simple des applications complexes
  • Débit : 16… 31 L/min, pression : 0,24… 0,92 bar, aspiration : 0,03… 0,4 bar
  • Pompe d’aspiration / pression extrêmement puissante et réglable en continu
  • Grand écran tactile TFT haute résolution avec interface utilisateur multilingue
  • Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
Spécification
Température ambiante de 10°C à 40°C
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Certifications/Conformité DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Communications USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Puissance de refroidissement 0,26 kW à 20°C
Type de pompe Pompe de pression / aspiration
Gamme de températures -30°C à +200°C
Affichage Écran tactile TFT de 7 in
À utiliser avec (application) Thermostat réfrigéré/chauffant
Capacité de chauffage 2 kW
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,24 à 0,92 bar
Aspiration max. -0,03 à -0,4 bar
Modèle Magio MS-310 F avec réfrigérant naturel
Capacité de la pompe 16 à 31 L/min
Réfrigérant Réfrigérant naturel
Classe de sécurité 3 / FL
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 23 x 40 x 65 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 13 x 15 x 15 cm
Poids (métrique) 29 kg
Tension 230 V