Learn More
JULABO Circulateur réfrigéré / cryothermostat MAGIO MS-450F
Product Code. 17744189
Change view
Click to view available options
Réfrigérant:
R290
R449A
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Réfrigérant Unit Size
17744189 R290 1 pièce
17754189 R449A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17744189 Supplier JULABO Supplier No. 9032714.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8837.35€
    7496.00€ / 1 pièces
    Économisez 1341.35€
    15% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les dispositifs offrent des pompes à pression et aspiration très puissantes, répondant ainsi aux exigences les plus strictes en matière de contrôle de la température des applications externes.
  • Idéal pour les applications externes exigeantes
  • Contrôle simple des applications complexes
  • Pompe à pression / aspiration extrêmement puissante et réglable en continu
  • Grand écran tactile haute résolution
  • TFT avec interface utilisateur multilingue
  • Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • Raccordement USB
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • Interfaces analogiques Ethernet (accessoires)
  • Classe III (FL) conformément à la norme DIN 12876-1
  • Profibus DP (accessoire)
  • Interface RS232/RS485 pour la communication en ligne
  • Connexions pour électrovanne
Specifications
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Certifications/Conformité CE
Communications USB, RS232, Ethernet, Modbus
Puissance de refroidissement 460 W
Débit 16 à 31 l/min
Type de pompe Centrifuge
Gamme de températures -30°C à +200°C
Type Circulateur
Réfrigérant R290
Alimentation électrique 230 V/50 Hz