Learn More
JULABO Circulateur réfrigéré/chauffant MAGIO MS-800F, avec fluides frigorigènes naturels
Code produit 17957831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 à 7,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17957831 5 à 7,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17957831 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9032715.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9925.00€
    9101.00€ / 1 pièces
    Économisez 824.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comme tous les circulateurs de la gamme MAGIO, les circulateurs réfrigérés se distinguent par leur qualité supérieure, leurs hautes performances et leur fonctionnement intuitif. Les dispositifs offrent des pompes d’aspiration et de pression très puissantes, répondant ainsi aux exigences les plus élevées en matière de contrôle de la température des applications externes.
  • Que ce soit dans la recherche fondamentale, les essais de matériaux ou les systèmes techniques, les circulateurs réfrigérés MAGIO offrent des solutions de haute technologie répondant aux exigences élevées des clients.
  • Cette machine frigorifique fonctionne avec un fluide frigorigène naturel et écologique et a été développée dans un souci d'efficacité énergétique. Cela se traduit par des économies importantes sur les coûts d'exploitation pour de nombreuses applications, ce qui permet également un amortissement rapide du coût d'acquisition. Parallèlement, la réduction de la consommation d'énergie contribue positivement à la protection du climat.
  • Idéal pour les applications externes exigeantes
  • Contrôle simple des applications complexes
  • Pompe d’aspiration / pression extrêmement puissante et réglable en continu
  • Débit : 16 à 31 L/min
  • Pression : 0,24 à 0,92 bar
  • Aspiration : 0,03 à 0,4 bar
  • Grand écran tactile TFT haute résolution avec interface utilisateur multilingue
  • Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • USB connexion
  • Interface RS232 pour les communications en ligne
  • Ethernet
  • Interfaces analogiques (accessoires)
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
  • Connexions pour électrovanne
  • Raccord de pompe intégré M16 ×1
Spécification
Capacité (métrique) 5 à 7,5 L
Communications Ethernet, Modbus , RS232, RS485, Estaca, USB
Puissance de refroidissement 0,86 kW à 20 °C
Débit 16 à 31 l/min
Type de pompe Pompe à immersion
Gamme de températures -40°C à +200°C
Type Circulateur
Alimentation électrique 200/230 V 50/60 Hz