Learn More
JULABO™ Circulateur à montage sur support MAGIO MS-Z
Code produit 16876133
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
16876133 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16876133 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9032201
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispose d’une pompe extrêmement puissante et d’un écran tactile intuitif. Combinez des performances de contrôle de haute température avec une flexibilité maximale. Peut être utilisé avec des cuves de bain jusqu’à un volume de remplissage de 100 litres.
  • Raccordement USB
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • Interfaces analogiques (accessoires)
  • Idéal pour les applications externes exigeantes
  • Modèles pour applications internes et externes de 3 à 26 litres
  • Profondeur d’immersion de 150 cm
  • Contrôle simple des applications complexes
  • Débit : 16… 31 L/min, pression : 0,24… 0,92 bar, aspiration : 0,03… 0,4 bar
  • Pompe d’aspiration / pression extrêmement puissante et réglable en continu
  • Forte capacité de chauffage de 2 kW
  • Support en acier inoxydable extensible de 33 à 68 cm
  • Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
  • Ethernet
Spécification
Température ambiante de 10°C à 40°C
Capacité (métrique) 100 L
Certifications/Conformité DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Communications USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Type de pompe Pompe d’aspiration et de pression, pompe d’immersion
Gamme de températures de 20°C à 300°C
Affichage Écran tactile TFT de 7 in
À utiliser avec (application) Bain chauffant
Capacité de chauffage 2 kW
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,24 à 0,92 bar
Aspiration max. -0,03 à -0,4 bar
Modèle Magio MS-Z
Type de montage Monté sur pont
Capacité de la pompe 16 à 31 L/min
Classe de sécurité 3 / FL
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 34 x 19 x 36 cm
Profondeur (métrique) intérieure 15 cm
Poids (métrique) 7,2 kg
Tension 230 V