Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™-96 Viral RNA Isolation Kit
Code produit 30057765 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
96
480
Conditionnement:
5 pièces
96 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
30057765 480 5 pièces
30057783 96 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30057765 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur AMB18365
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™-96
Ce kit Applied Biosystems™ est destiné à l’isolement de l’ARN et de l’ADN viraux à partir de divers types d’échantillons (échantillons environnementaux et liquides biologiques). Les acides nucléiques purifiés à l’aide de ce kit sont parfaits pour les applications PCR et RT-PCR. Parfait pour travailler avec de faibles concentrations virales, le kit contient suffisamment de réactifs pour 5 × 96 réactions.
Avantages de la purification avec billes magnétiques MagMAX™ :
Les billes magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ARN. Les billes assurent une liaison de l’ARN plus efficace que les filtres en fibre de verre et permettent ainsi de produire des volumes d’ARN plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Une faible quantité de billes magnétiques permet d’obtenir une liaison très efficace. L’élution de l’ARN lié peut donc s’effectuer dans un volume d’eau sans nucléase de 20 à 50 μl seulement, et concentrer ainsi l’ARN présent au sein d’échantillons dilués et en grands volumes.
Optimisé pour l’isolement de virus à partir de liquides biologiques :
Les kits d’isolement de l’ARN viral Applied Biosystems™ MagMAX™ ont été optimisés pour une utilisation avec des liquides biologiques et des échantillons sans cellules, tels que le sérum, le plasma, les écouvillons et les milieux de culture cellulaire. Ces échantillons présentent souvent des défis uniques lors de la purification de l’ARN, notamment en ce qui concerne la concentration en titres viraux, les grands volumes à traiter et la complexité des échantillons. Ne requérant aucun solvant organique ni aucune précipitation d’ARN, le kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™ élimine les problèmes souvent rencontrés avec d’autres méthodes d’isolement d’ARN, comme l’obstruction du filtre, les grands volumes d’élution et les rendements incohérents. Avec ce kit, des niveaux d’entrée d’ADN et d’ARN compris entre 20 copies et 25 x 106 copies ont été récupérés de manière quantitative du plasma, du sérum et du lait. Et même avec moins d’entrée d’échantillon, la détection des pathogènes est aussi sensible (Ct équivalents) ou plus sensible (Ct inférieurs) en utilisant des acides nucléiques isolés avec le kit MagMAX™ par rapport aux acides nucléiques isolés à l’aide d’un produit d’une autre société. Des protocoles téléchargeables pour l’utilisation de ce kit avec des systèmes de manipulation de liquides spécifiques sont disponibles dans les Ressources d’automatisation.
Produits accessoires :
L’ARN porteur (réf. 4382878), le concentré de solution de lyse/liaison (réf. AM8500), le concentré de solution de lavage 1 (réf. AM8504) et le concentré de solution de lavage 2 (réf. AM8640) sont des composants des kits d’isolement d’ARN viral MagMAX™ qui peuvent également être achetés séparément. Ce kit nécessite un support en anneau magnétique à 96 puits. Le support Magnetic Stand-96 (réf. AM10027) et le support en anneau magnétique à 96 puits (réf. AM10050) sont conçus pour la précipitation paramagnétique des billes à partir de microplaques à fond en U, à 96 puits, standard. Le support en anneau magnétique organise les microbilles magnétiques en forme de cercle, ce qui facilite le retrait du surnageant par un robot ou des pipeteurs multicanaux. Pour les plaques de traitement supplémentaires, les plaques en PP à fond en U à 96 puits Matrix (Thermo Scientific, article 4917) sont recommandées. Pour une version de ce kit validée par les laboratoires NVSL, reportez-vous aux kits d’isolement de l’ARN viral MagMAX™-96 AI/ND (réf. 1929 et réf. AM1835).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Carrier RNA and Lysis Binding Enhancer is stored at –20°C; RNA Binding Beads are stored at 4°C. Wash Solution 2 Concentrate and Elution Buffer may be stored at either 4°C or room temperature. Lysis⁄Binding Solution Concentrate, Wash Solution 1 Concentrate, and Processing Plates and Lids are stored at room temperature. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Format 96-well Plate
Isolation Technology Microbille magnétique
Temps de purification 45 min
Type d’échantillon Cell-free Biological Fluids, Liquid Samples (e.g. Serum), Viral Samples
Type de produit final Viral DNA⁄RNA
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible, Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, KingFisher 96
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Nbre de réactions 480
Gamme de produits MagMAX
Quantité 5 x 96 Prep
Balance Maxi
Quantité de matériel de démarrage Up to 50 μl
Target Viral DNA/RNA
Rendement 5 ng
Afficher plus Afficher moins
Pour usage vétérinaire uniquement.