Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Head
Code produit 10025314 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10025314 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10025314 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4388434
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tête aimantée standard MagMAX™ Express-96
Applied Biosystems™ Replacement head for the MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processors (Cat No. 4400076 and 4400078). One head is included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque 96 puits
Capacité 96 échantillons
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Processeur de particules magnétiques standard MagMAX™ Express-96
Gamme de produits MagMAX
Quantité Unité
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.