Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’ARN total MagMAX™ mirVana™
Code produit 15422143 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 réactions
Conditionnement:
96 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422143 96 réactions 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422143 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A27828
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27975
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kit d’isolement d’ARN total MagMAX™ mirVana™
Isolement évolutif de l’ARN (y compris les ARN de petites dimensions)
Le kit d’isolement d’ARN total MagMAX™ mirVana™ est conçu pour isoler l’ARN total, y compris les ARN de petites dimensions tels que les micro-ARN, à partir d’une grande variété de types d’échantillons. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, permettant une récupération reproductible de l’ARN de haute qualité adapté à un large éventail d’applications, notamment les dosages de détection de micro-ARN TaqMan™
Le format de purification à base de microbilles magnétiques vous permet de facilement mettre à l’échelle un traitement de 6 à 96 échantillons à la fois lorsqu’il est utilisé avec le processeur de particules magnétiques KingFisher™ Duo Prime ou KingFisher™ Flex. Les échantillons peuvent également être traités manuellement à l’aide d’un support magnétique.
Caractéristiques du kit d’isolement d’ARN total MagMAX mirVana :
  • Extraction exempte de phénol prête à l’automatisation
  • Protocoles rationalisés pour de nombreux échantillons biologiques non invasifs ainsi que des tissus et cultures cellulaires
  • Récupération de micro-ARN purs compatibles avec les méthodes de séquençage de micro-ARN et de qRT-PCR telles que le kit de synthèse avancé d’ADNc de micro-ARN TaqMan™ et les dosages avancés de micro-ARN TaqMan™
Un kit pour isoler l’ARN total réel d’un ensemble varié de types d’échantillons
Pourquoi acheter plusieurs kits de purification pour isoler tous les ARN présents dans vos différents types d’échantillons ? Le kit d’isolement d’ARN total MagMAX mirVana élimine le casse-tête inhérent à la commande des kits “spécialisés”, car il a été optimisé pour la majorité des échantillons biologiques. Les kits spécifiques distincts ne sont plus nécessaires pour isoler les micro-ARN des échantillons de plasma et de tissus solides.
Le kit est conçu pour l’isolement faible et haut débit de l’ARN total réel qui couvre toute la gamme des ARN présents dans les cellules des ARN de petites dimensions tels que les micro-ARN à l’ARN non codant, à l’ARN messager et à l’ARN ribosomique. Le format de microbilles magnétiques exempt de phénol rend le kit entièrement adapté à l’isolement d’ARN automatisé à partir des échantillons suivants :
  • Sérum / plasma
  • Sang total
  • Tissus
  • Culture cellulaire
  • Urine
Avantage de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Les billes magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ARN total. Les billes assurent une liaison de l’ARN plus efficace que les filtres en fibre de verre, permettant ainsi de produire des rendements plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
Boîte 1 (à conserver entre -15 et -25°C)
• 1 x 0,48 ml de protéinase K, 50 mg / ml
• 1 x 0,96 ml d’améliorateur de lyse / liaison
• 1 x 0,2 ml de DNase TURBO™, 20 U / uL
Boîte 2 (à conserver à température ambiante)
• 1 x 115 ml de tampon de lyse
• 1 x 4,4 ml de tampon de digestion PK
• 1 x 2 ml de microbilles de liaison à l’ARN
• 1 x 20 ml de concentré de solution de lavage 1
• 1 x 60 ml de concentré de solution de lavage 2
• 1 x 4,8 ml de tampon de liaison
• 1 x 4,6 ml de tampon de DNase MagMAX™ TURBO™
• 1 x 9,6 ml de tampon d’élution
• 1 plaque de traitement
• 2 plaques d’élution
• 4 couvercles de plaque
Isolation Technology Magnetic Bead
Temps de purification Up to 1.5 hr.
Volume d’élution 20 to 100 μL
Type d’échantillon Sang, cellules, échantillons liquides (p. ex. sérum), ARN, tissus, Whole Blood
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR en temps réel, analyse de micro-ARN
Quantité 96 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité de matériel de démarrage Cells: ≤106
Plasma: ≤100 μL
Serum: ≤100 μL
Tissue: ≤50 mg
Urine: ≤250 μL
Whole Blood: ≤50 μL
Target ARN total, ARNm, siARN, micro-ARN
Rendement Cells: ≤32 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤500 μg per 5 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.