Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Lysis Solution
Description
Ce tampon de lyse est inclus dans le kit d’isolement d’acide nucléique MagMAX Microbiome Ultra (Réf. A42357 et A42358). Il est proposé séparément pour les applications nécessitant plus de solution de lyse que ce qui est fourni dans le kit.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Bactéries, sang, échantillons buccaux, cellules, champignons, échantillons liquides (p. ex. sérum), échantillons viraux, levure |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point de virage), PCR en temps réel |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Quantité | 800 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN pathogène, acides nucléiques totaux |