Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX™
Code produit 15786048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 préparations
384 préparations
96 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15786048 96 préparations 1 kit
15796048 384 préparations 1 kit
17153621 1 000 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15786048 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A33784
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour la purification automatisée haut débit ou manuelle d’ARN total provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de type de tissus.
The MagMAX Plant RNA Isolation Kit is designed for automated high-throughput or manual purification of total RNA from wide variety of plant species and tissue types. It utilizes paramagnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. The high binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagMAX magnetic beads makes the technology ideal for high-throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual nucleic acid purification by low- throughput users. The resulting high quality purified RNA is free of proteins, nucleases, and other contaminants or inhibitors, and can be used in a wide range of downstream applications, such as RT-PCR, RT-qPCR, and other enzymatic reactions.
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour la purification automatisée haut débit ou manuelle d’ARN total provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de type de tissus. Il utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des billes magnétiques MagMAX rendent la technologie idéale pour la purification automatisée des acides nucléiques à haut débit, ainsi que pour la purification manuelle des acides nucléiques pour les utilisateurs ayant un plus faible débit. L’ARN purifié de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs, et peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la RT-PCR, la RT-qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
• Polyvalent : convient à la plupart des types et parties de végétaux, y compris les échantillons ligneux, riches en polyphénols et lignifiés
• Rendements élevés d’ARN total pur
• Haute qualité : isole l’ARN total intact, exempt d’inhibiteurs et de contamination par l’ADNg. L’ARN isolé peut être conservé à long terme à -20°C.
• Flexible : facilement réglable pour les plateformes automatisées à haut débit et le traitement manuel
Applications
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour une extraction rapide d’ARN de haute pureté adaptée à toutes les applications classiques de biologie moléculaire, notamment :
• RT-PCR
• RT-qPCR
• transfert Northern
• Dosage de protection des nucléases
Avantages de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Le format de purification à base de billes magnétiques du kit permet d’augmenter ou de réduire facilement le nombre d’échantillons traités manuellement avec un portoir magnétique ou avec un processeur de particules magnétiques tel que les processeurs KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Les microbilles magnétiques ont de nombreux avantages comparées à d’autres technologies d’isolement des acides nucléiques. L’ADN et l’ARN se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque que des particules de tissus non digérées obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction. Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons de tissus végétaux fibreux qui ne sont pas complètement lysés pendant les étapes de perturbation et d’homogénéisation.
Chimie de surface optimisée des billes
L’acide carboxylique Dynabeads MyOne utilisé dans le kit d’isolation d’ARN végétal MagMAX possède une chimie de surface optimisée avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces aspects font de la technologie magnétique Dynabeads une solution idéale pour la récupération des cibles d’ARN trouvées dans une variété d’échantillons végétaux. Une fois capturé, l’ARN est ensuite élué dans 100 µl et prêt pour les applications en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon de lyse de 60 ml, conserver à température ambiante
• 1 flacon de DNase I (lyophilisé), conserver entre -5 et -30°C après reconstitution
• Tampon de reconstitution de DNase I de 1 ml (à ajouter au flacon de DNase I)
• 3 x 1 ml de solution de chlorure de manganèse, conserver entre -5 et -30°C
• 2 microbilles de liaison à l’ARN de 1,4 ml, conserver entre 2 et 8°C
• Tampon de DNase I (2X) de 12 ml, conserver à -20 ±5°
• Concentrat de solution de lavage 1 de 110 ml, conserver à température ambiante
• Concentrat de solution de lavage 2 de 50 ml, conserver à température ambiante
• Tampon de liaison de 20 ml, conserver à température ambiante
• Tampon d’élution de 30 ml, conserver à température ambiante
Type d’échantillon Échantillons végétaux
Compatibilité à haut débit Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés
À utiliser avec (application) Séquençage, RT-PCR (point final), PCR en temps réel
Gamme de produits MagMAX
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Target ARN total