Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX™
Description
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour la purification automatisée haut débit ou manuelle d’ARN total provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de type de tissus. Il utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des billes magnétiques MagMAX rendent la technologie idéale pour la purification automatisée des acides nucléiques à haut débit, ainsi que pour la purification manuelle des acides nucléiques pour les utilisateurs ayant un plus faible débit. L’ARN purifié de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs, et peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la RT-PCR, la RT-qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
• Polyvalent : convient à la plupart des types et parties de végétaux, y compris les échantillons ligneux, riches en polyphénols et lignifiés
• Rendements élevés d’ARN total pur
• Haute qualité : isole l’ARN total intact, exempt d’inhibiteurs et de contamination par l’ADNg. L’ARN isolé peut être conservé à long terme à -20°C.
• Flexible : facilement réglable pour les plateformes automatisées à haut débit et le traitement manuel
Applications
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour une extraction rapide d’ARN de haute pureté adaptée à toutes les applications classiques de biologie moléculaire, notamment :
• RT-PCR
• RT-qPCR
• transfert Northern
• Dosage de protection des nucléases
Avantages de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Le format de purification à base de billes magnétiques du kit permet d’augmenter ou de réduire facilement le nombre d’échantillons traités manuellement avec un portoir magnétique ou avec un processeur de particules magnétiques tel que les processeurs KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Les microbilles magnétiques ont de nombreux avantages comparées à d’autres technologies d’isolement des acides nucléiques. L’ADN et l’ARN se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque que des particules de tissus non digérées obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction. Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons de tissus végétaux fibreux qui ne sont pas complètement lysés pendant les étapes de perturbation et d’homogénéisation.
Chimie de surface optimisée des billes
L’acide carboxylique Dynabeads MyOne utilisé dans le kit d’isolation d’ARN végétal MagMAX possède une chimie de surface optimisée avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces aspects font de la technologie magnétique Dynabeads une solution idéale pour la récupération des cibles d’ARN trouvées dans une variété d’échantillons végétaux. Une fois capturé, l’ARN est ensuite élué dans 100 µl et prêt pour les applications en aval.
• Polyvalent : convient à la plupart des types et parties de végétaux, y compris les échantillons ligneux, riches en polyphénols et lignifiés
• Rendements élevés d’ARN total pur
• Haute qualité : isole l’ARN total intact, exempt d’inhibiteurs et de contamination par l’ADNg. L’ARN isolé peut être conservé à long terme à -20°C.
• Flexible : facilement réglable pour les plateformes automatisées à haut débit et le traitement manuel
Applications
Le kit d’isolement d’ARN végétal MagMAX est conçu pour une extraction rapide d’ARN de haute pureté adaptée à toutes les applications classiques de biologie moléculaire, notamment :
• RT-PCR
• RT-qPCR
• transfert Northern
• Dosage de protection des nucléases
Avantages de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Le format de purification à base de billes magnétiques du kit permet d’augmenter ou de réduire facilement le nombre d’échantillons traités manuellement avec un portoir magnétique ou avec un processeur de particules magnétiques tel que les processeurs KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Les microbilles magnétiques ont de nombreux avantages comparées à d’autres technologies d’isolement des acides nucléiques. L’ADN et l’ARN se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque que des particules de tissus non digérées obstruent ces éléments pendant le processus d’extraction. Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons de tissus végétaux fibreux qui ne sont pas complètement lysés pendant les étapes de perturbation et d’homogénéisation.
Chimie de surface optimisée des billes
L’acide carboxylique Dynabeads MyOne utilisé dans le kit d’isolation d’ARN végétal MagMAX possède une chimie de surface optimisée avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces aspects font de la technologie magnétique Dynabeads une solution idéale pour la récupération des cibles d’ARN trouvées dans une variété d’échantillons végétaux. Une fois capturé, l’ARN est ensuite élué dans 100 µl et prêt pour les applications en aval.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 4 tampons de lyse de 60 ml, conserver à température ambiante • 4 flacons de DNase I (lyophilisé), conserver entre -5 et -30°C après reconstitution • 4 tampons de reconstitution de DNase I de 1 ml (à ajouter au flacon de DNase I) • 12 x 1 ml de solution de chlorure de manganèse, conserver entre -5 et -30°C • 8 microbilles de liaison à l’ARN de 1,4 ml, conserver entre 2 et 8°C • 4 tampons de DNase I (2X) de 12 ml, conserver à -20 ±5°C • 4 concentrats de solution de lavage 1 de 110 ml, conserver à température ambiante • 4 concentrats de solution de lavage 2 de 50 ml, conserver à température ambiante • 4 tampons de liaison de 20 ml, conserver à température ambiante • 4 tampons d’élution de 30 ml, conserver à température ambiante |
| Type d’échantillon | Échantillons végétaux |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
| À utiliser avec (application) | Séquençage, RT-PCR (point final), PCR en temps réel |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Quantité | 384 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Target | ARN total |