Includes
Microbilles de liaison de 4,5 ml Solution de nettoyage I de 110 ml Solution lyse/liaison de 55 ml Solution d’élution de 12 ml
Le kit d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques évolutive et automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de salive fraîche et stabilisée. L’ADNg purifié qui en résulte est idéal pour une variété d’applications de biologie moléculaire en aval telles que la qPCR, le séquençage de nouvelle génération et les analyses microarray. Tous les composants sont également disponibles à l’achat séparément.
Principales caractéristiques du kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX :
• Traitez jusqu’à 96 échantillons en 25 minutes avec un temps de manipulation de 5 minutes
• Isolez l’ADNg de 200 µl à 2 ml de salive à l’aide de protocoles simples sur plaques de microtitration SBS
• Ignorez les étapes de normalisation des volumes d’échantillon et de tampon pour un traitement sans souci
• Téléchargez les scripts d’automatisation du logiciel BindIt validés pour les systèmes de purification KingFisher Duo Prime et KingFisher Flex
Isolez l’ADN de salive stabilisée ou fraîchement recueillie
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX isole l’ADNg à partir de 200 µl à 2 ml de salive fraîchement recueillie ou de salive stabilisée recueillie à l’aide d’un dispositif de prélèvement de salive disponible dans le commerce (voir figure ci-dessous). La chimie d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est compatible avec les dispositifs de prélèvement de salive DNA Genotek Oragene®, le dispositif de prélèvement de salive Biomatrica SalivaGard® et le dispositif de prélèvement d’ADN de salive IsoHelix GeneFiX™.
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX optimise les rendements d’ADNg en traitant les échantillons avec une solution de lyse/liaison innovante qui réalise simultanément la lyse des cellules, la dénaturation des protéines et la capture de l’ADNg sur microbilles de liaison magnétique à haute capacité. La solution de nettoyage I de l’ADNg de salive élimine les protéines, les détergents et les autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré des microbilles à l’aide d’une solution d’élution à faible TE.
Flux de travail rapides et simples, sur microbilles magnétiques
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX combine les diverses étapes laborieuses de traitement des échantillons en une seule étape pour minimiser le temps et les efforts généralement requis par d’autres méthodes, sans compromettre le rendement et la pureté. Traitez simultanément un vaste éventail de volumes d’échantillons sans normalisation des échantillons ni ajustement du volume de réactif, pour une préparation d’échantillons sans souci. Il vous suffit de faire correspondre les volumes de salive recueillie à l’un des trois flux de travail standard (50 µl à 500 µl, jusqu’à 1 ml, jusqu’à 2 ml) et de suivre les instructions de préparation semi-automatisée des échantillons à l’aide des systèmes de purification KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Optimisation pour les systèmes de purification KingFisher
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX est optimisé pour une utilisation sur les systèmes de purification KingFisher Duo Prime à débit modéré (n° cat. 5400110) et KingFisher Flex à débit plus élevé (n° cat. 5400630). Les utilisateurs peuvent traiter jusqu’à 500 µl de salive sur plaques de microtitration 96 puits SBS à débit élevé à l’aide du système KingFisher Flex. Pour les lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’échantillons plus importants ( > 500 µl et 1 à 2 ml), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés sur plaques SBS 24 puits pour volume d’échantillon plus important, avec traitement de 24 échantillons avec le système Flex et 6 échantillons avec le système Duo Prime. Les scripts du logiciel Bindlt pour instruments KingFisher pour tous les types d’échantillons et les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.
Produits associés
Principales caractéristiques du kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX :
• Traitez jusqu’à 96 échantillons en 25 minutes avec un temps de manipulation de 5 minutes
• Isolez l’ADNg de 200 µl à 2 ml de salive à l’aide de protocoles simples sur plaques de microtitration SBS
• Ignorez les étapes de normalisation des volumes d’échantillon et de tampon pour un traitement sans souci
• Téléchargez les scripts d’automatisation du logiciel BindIt validés pour les systèmes de purification KingFisher Duo Prime et KingFisher Flex
Isolez l’ADN de salive stabilisée ou fraîchement recueillie
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX isole l’ADNg à partir de 200 µl à 2 ml de salive fraîchement recueillie ou de salive stabilisée recueillie à l’aide d’un dispositif de prélèvement de salive disponible dans le commerce (voir figure ci-dessous). La chimie d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est compatible avec les dispositifs de prélèvement de salive DNA Genotek Oragene®, le dispositif de prélèvement de salive Biomatrica SalivaGard® et le dispositif de prélèvement d’ADN de salive IsoHelix GeneFiX™.
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX optimise les rendements d’ADNg en traitant les échantillons avec une solution de lyse/liaison innovante qui réalise simultanément la lyse des cellules, la dénaturation des protéines et la capture de l’ADNg sur microbilles de liaison magnétique à haute capacité. La solution de nettoyage I de l’ADNg de salive élimine les protéines, les détergents et les autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré des microbilles à l’aide d’une solution d’élution à faible TE.
Flux de travail rapides et simples, sur microbilles magnétiques
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX combine les diverses étapes laborieuses de traitement des échantillons en une seule étape pour minimiser le temps et les efforts généralement requis par d’autres méthodes, sans compromettre le rendement et la pureté. Traitez simultanément un vaste éventail de volumes d’échantillons sans normalisation des échantillons ni ajustement du volume de réactif, pour une préparation d’échantillons sans souci. Il vous suffit de faire correspondre les volumes de salive recueillie à l’un des trois flux de travail standard (50 µl à 500 µl, jusqu’à 1 ml, jusqu’à 2 ml) et de suivre les instructions de préparation semi-automatisée des échantillons à l’aide des systèmes de purification KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Optimisation pour les systèmes de purification KingFisher
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX est optimisé pour une utilisation sur les systèmes de purification KingFisher Duo Prime à débit modéré (n° cat. 5400110) et KingFisher Flex à débit plus élevé (n° cat. 5400630). Les utilisateurs peuvent traiter jusqu’à 500 µl de salive sur plaques de microtitration 96 puits SBS à débit élevé à l’aide du système KingFisher Flex. Pour les lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’échantillons plus importants ( > 500 µl et 1 à 2 ml), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés sur plaques SBS 24 puits pour volume d’échantillon plus important, avec traitement de 24 échantillons avec le système Flex et 6 échantillons avec le système Duo Prime. Les scripts du logiciel Bindlt pour instruments KingFisher pour tous les types d’échantillons et les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.
Produits associés
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • Microbilles de liaison de 4,5 ml • Solution de nettoyage I de 110 ml • Solution de liaison / lise de 55 ml • solution d’élution de 12 ml |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
| Nbre de réactions | 100 |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Type de produit | Kit d’isolement d’ADNg de salive |
| Quantité | 100 réactions |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Show More |