Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Binding Beads
Description
These binding beads are included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). They are made available separately for applications that require more binding beads than are provided in the kit.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Type de produit | Microbilles de liaison virales/pathogènes |
| Quantité | 20 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération (NGS), PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |
| Cible de purification | ADN / ARN viral, ADN / ARN pathogène, acides nucléiques totaux |
| Type d’échantillon | Échantillons liquides (par exemple, sérum), échantillons viraux, échantillons buccaux, sang, cellules, bactéries, champignons, levure |