Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’acides nucléiques viraux/pathogènes MagMAX™
Code produit 16346582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Jusqu’à 100 préparations
Jusqu’à 1 000 préparations
Conditionnement:
1 kit
1000 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16346582 Jusqu’à 100 préparations 1 kit
16681236 Jusqu’à 1 000 préparations 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16346582 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42352
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Conçu pour récupérer l’ARN et l’ADN à partir de virus et de bactéries à Gram négatif dans des échantillons tels que le sang, les écouvillons, l’urine et les milieux de transport viraux (VTM)
The MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit is designed to recover RNA and DNA from virus and gram-negative bacteria in samples such as blood, swabs, urine, and viral transport media (VTM). The kit utilizes MagMAX magnetic-bead technology, ensuring reproducible recovery of high-quality nucleic acid compatible with a broad range of applications, including real-time PCR, digital PCR, and next-generation sequencing.
Le kit d’isolement d’acide nucléique MagMAX Viral/Pathogen est conçu pour récupérer l’ARN et l’ADN à partir de virus et de bactéries à Gram négatif dans des échantillons tels que le sang, les écouvillons, l’urine et les milieux de transport viraux (VTM) Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, garantissant une récupération reproductible de l’acide nucléique de haute qualité compatible avec un large éventail d’applications, notamment la PCR en temps réel, la PCR numérique et le séquençage de nouvelle génération.
Caractéristiques du kit d’isolement d’acides nucléiques viraux/pathogènes MagMAX :
• Protocoles adaptés à l’automatisation conçus pour les systèmes KingFisher Flex et KingFisher Duo Prime
• La procédure rapide permet de traiter 96 échantillons en moins de 30 minutes
• Le protocole flexible permet de traiter des volumes d’échantillons allant de 200 µl à 2 ml de bioliquides ou de milieux de transfert
• Pas besoin d’ARN vecteur
• Plages de volumes d’élution entre 50 à 100 µl
Entrée maximale d’échantillons dans un format de plaque 96 ou 24 puits
Les réactifs optimisés inclus dans le kit MagMAX Viral/Pathogen vous permettent de maximiser le volume de l’échantillon, ce qui augmente la quantité d’ARN et/ou d’ADN récupéré. On peut traiter jusqu’à 400 µl d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher 96 puits profonds. Pour des volumes d’échantillon plus importants, des protocoles sont disponibles pour traiter jusqu’à 2 ml d’échantillon par puits dans une plaque à 24 puits KingFisher.
Avantages de la purification avec microbilles magnétiques MagMAX
Les microbilles magnétiques ont de nombreux avantages comparées à d’autres technologies d’isolement de l’acide nucléique. Les acides nucléiques se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Ce problème d’obstruction est une source de préoccupation pour les échantillons de grands volumes et riches en protéines tels que le sang total ou le plasma qui sont couramment utilisés pour les tests viraux.
Les Dynabeads MyOne Silane contenues dans le kit d’isolement d’acides nucléiques totaux MagMAX Viral/Pathogen possèdent une chimie de surface optimisée de type silice avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces particularités font des Dynabeads MyOne Silane l’outil idéal pour la récupération des ARN et ADN viraux présents à de faibles concentrations dans les fluides corporels. Une fois capturés, ces acides nucléiques peuvent être élués dans 50 µl de tampon d’élution pour une utilisation dans des applications en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution de liaison de 55 ml, conserver à température ambiante
• Solution de nettoyage de 100 ml, conserver à température ambiante
• Solution d’élution à 10 ml, conserver à température ambiante
• 1 ml de protéinase K, conserver à température ambiante
• 2 ml de microbilles de liaison ADN / ARN, conserver à température ambiante
Format Plaque à 96 puits Deep Well, Plaque à 24 puits Deep Well
Temps de purification < 30 min
Gamme de produits MagMAX
Quantité Jusqu’à 100 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase