Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’acides nucléiques viraux/pathogènes MagMAX™
Description
The MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit is designed to recover RNA and DNA from virus and gram-negative bacteria in samples such as blood, swabs, urine, and viral transport media (VTM). The kit utilizes MagMAX magnetic-bead technology, ensuring reproducible recovery of high-quality nucleic acid compatible with a broad range of applications, including real-time PCR, digital PCR, and next-generation sequencing.
Caractéristiques du kit d’isolement d’acide nucléique pathogène/viral MagMAX :
• Protocoles adaptés à l’automatisation conçus pour les systèmes KingFisher Flex et KingFisher Duo Prime
• La procédure rapide permet de traiter 96 échantillons en <30 minutes
• Le protocole flexible s’adapte à des volumes d’échantillon allant de 200 μl à 2 ml de liquides biologiques ou de milieux de transfert
• Pas besoin d’ARN vecteur
• Volumes d’élution allant de 50 à 100 μl
Entrée maximale d’échantillons dans un format de plaque à 96 puits ou 24 puits profonds
Les réactifs optimisés inclus dans le kit MagMAX Viral/Pathogen vous permettent de maximiser le volume de l’échantillon, ce qui augmente la quantité d’ARN et/ou d’ADN récupéré.On peut traiter jusqu’à 400 μl d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher à 96 puits DeepWell.Pour les volumes d’échantillons plus importants, des protocoles sont disponibles pour traiter jusqu’à 2 ml d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher à 24 puits profonds DeepWell.
Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX
Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement d’acides nucléiques.Les acides nucléiques se lient plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants.L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons.Ce problème d’obstruction est une source de préoccupation pour les échantillons de grands volumes et riches en protéines tels que le sang total ou le plasma qui sont couramment utilisés pour les tests viraux.
Les Dynabeads MyOne Silane contenues dans le kit d’isolement d’acides nucléiques totaux MagMAX Viral/Pathogen possèdent une chimie de surface optimisée de type silice avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques.Ces particularités font des Dynabeads MyOne Silane l’outil idéal pour la récupération des ARN et ADN viraux présents à de faibles concentrations dans les fluides corporels.Une fois capturés, ces acides nucléiques peuvent être élués dans 50 μl de tampon d’élution pour une utilisation dans des applications en aval.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Solution de liaison de 550 ml, conserver à température ambiante • Solution de nettoyage de 1 000 ml, conserver à température ambiante • Solution d’élution à 100 ml, conserver à température ambiante • 10 ml de protéinase K, conserver à température ambiante • 20 ml de microbilles de liaison ADN / ARN, conserver à température ambiante |
| Format | Plaque à 96 puits profonds, plaque à 24 puits profonds, plaque à 24 puits profonds |
| Temps de purification | 30 min |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Quantité | Jusqu’à 1 000 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |