Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, for HIV-1 dried blood spots (DBS)
Code produit 17856501 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17856501 100 réactions 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 17856501 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A53770
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
The Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 dried blood spots is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing.
  • Kit is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing
  • MagMAX magnetic-bead technology ensures reproducible recovery of high-quality HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
  • Automation: Workflows are designed for the KingFisher Flex and KingFisher Duo Prime systems
  • Sensitivity: Extracts amplifiable viral RNA from DBS and plasma samples
    • DBS: >2000 copies/mL
    • Plasma: >1000 copies/mL
  • Duration: Test takes less than 60 minutes: ∼30 min DBS lysis, ∼30 min viral RNA extraction
Benefits of MagMAX magnetic bead–based purification:
  • Beads bind the nucleic acid more efficiently than glass-fiber filters, resulting in higher and more consistent yields
  • Since filters and vacuum manifolds are not used, there is no risk of filter clogging due to cellular particulates in samples
  • This clogging issue is of particular concern with protein-rich, large-volume samples such as whole blood or plasma that are commonly used for viral testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic
Contenu et stockage • 60 mL Dried Blood Spots Lysis Solution
• 55 mL Binding Solution
• 100 mL Wash Buffer
• 10 mL Elution Solution
• 1 mL Proteinase K
• 2 mL Total Nucleic Acid Binding Beads
Méthode de détection HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
Type d’échantillon Whole Blood, Plasma
À utiliser avec (équipement) KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, Magnetic Stand
Nbre de réactions 100 reactions
Quantité 100 réactions
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.