Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Enzyme Mix
Code produit 16396582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1000 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16396582 50 ml 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16396582 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42366
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ce mélange enzymatique est inclus dans le kit d’isolement d’acides nucléiques ultra viraux / pathogènes MagMAX (nº cat. A42356). Il est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de mélange d’enzymes que dans le kit.
This enzyme mix is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit (Cat. No. A42356). It is made available separately for applications that require more enzyme mix than is provided in the kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
Type d’échantillon Échantillons liquides (par exemple, sérum), échantillons viraux, échantillons buccaux, sang, cellules, bactéries, champignons
Efficacité Élevé
Compatibilité à haut débit Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point de virage), PCR en temps réel
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Mélange enzymatique ultra viral/pathogène
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target ADN / ARN viral, ADN / ARN pathogène, Acides nucléiques totaux
Volume (métrique) 50 ml