Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Code produit 16370022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16370022 100 préparations 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16370022 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42356
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Récupère l’acide nucléique des particules virales et des bactéries Gram négatif.
  • Comprend un mélange enzymatique exclusif qui permet la lyse et la récupération d’acides nucléiques à partir des agents pathogènes les plus résistants, tels que les bactéries Gram positif, les levures et les champignons
  • Grâce à ce mélange enzymatique, utilisé en conjonction avec des réactifs optimisés, le kit MagMAX Viral/Pathogen Ultra permet d’obtenir une lyse complète des agents pathogènes et une récupération de l’ARN et de l’ADN
  • Utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, garantissant une récupération reproductible de l’acide nucléique de haute qualité compatible avec un large éventail d’applications, notamment la PCR en temps réel, la PCR numérique et le séquençage de nouvelle génération
  • Protocoles adaptés à l’automatisation conçus pour les systèmes KingFisher Flex et KingFisher Duo Prime
  • La procédure rapide permet de traiter 96 échantillons en 60 minutes.
  • Le protocole flexible permet de traiter des volumes d’échantillon allant de 200 µl à 2 ml de sang, d’urine, d’écouvillons, de lavages et de divers milieux de transport tels que le milieu de transport viral universel et les liquides de conservation ThinPrep et Eswab.
  • Compatible avec les lavages broncho-alvéolaires et autres échantillons respiratoires
  • Pas besoin d’ARN vecteur
  • Plages de volumes d’élution entre 50 et 100 µl
Entrée maximale d’échantillons dans un format de plaque à 96 puits ou 24 puits profonds
Les réactifs et le mélange d’enzymes inclus dans le kit MagMAX Viral / Pathogen Ultra vous permettent de maximiser le volume d’entrée d’échantillons, ce qui augmente la quantité d’ARN et / ou d’ADN récupéré à partir des pathogènes les plus difficiles. On peut traiter jusqu’à 400 µl d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher 96 puits profonds. Pour les volumes d’échantillons plus importants, des protocoles sont disponibles pour traiter jusqu’à 2 ml d’échantillon par puits dans une plaque KingFisher 24 puits profonds.
Validé pour les plaques TaqMan Microbiota array
Vous êtes sûr que votre kit d’extraction d’acide nucléique fonctionnera avec votre application en aval et bénéficiez d’une solution complète de Thermo Fisher Scientific.
L’acide nucléique extrait avec le kit MagMAX Viral/Pathogen Ultra a été testé avec les panneaux de dosage de microbiote TaqMan suivants :
  • Microbiote des voies urinaires
  • Microbiote des voies respiratoires
  • Microbiote vaginal
Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX
Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement d’acide nucléique. L’ADN se lie plus efficacement aux microbilles qu’aux filtres en fibre de verre, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés et plus constants. L’absence de filtres et de modules de dégazage permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Ce problème d’obstruction est particulièrement préoccupant pour les échantillons riches en protéines et à grand volume, comme les échantillons de plasma, qui sont souvent utilisés dans les études sur les maladies infectieuses.
Les Dynabeads MyOne Silane contenues dans le kit d’isolement d’acides nucléiques MagMAX Viral/Pathogen Ultra possèdent une chimie de surface optimisée de type silice avec une surface hautement spécifique qui permet une cinétique efficace et une sensibilité élevée dans la capture d’acides nucléiques. Ces particularités font des Dynabeads MyOne Silane l’outil idéal pour la récupération des ARN et ADN viraux présents à de faibles concentrations dans les fluides corporels. Une fois capturés, ces acides nucléiques peuvent être élués dans un volume de tampon d’élution pouvant être aussi petit que 50 µl pour une utilisation dans des applications en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 55 ml de solution de liaison, stocker à température ambiante
• 100 ml de solution de lavage, stocker à température ambiante
• 10 ml de solution d’élution, stocker à température ambiante
• 1 ml de protéinase K, stocker à température ambiante
• 2 ml de microbilles de liaison d’ADN / ARN, stocker à température ambiante
• 5 ml de mélange d’enzymes, stocker entre -5 et -30°C
Format Plaque à 96 puits Deep Well, Plaque à 24 puits Deep Well
Temps de purification 60 min
Gamme de produits MagMAX
Quantité 100 préparations
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sous glace carbonique.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme, proteonase, thiocyanic acid, acrylamide