Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Wash Solution
Code produit 16305035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16305035 1 000 mL 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16305035 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42360
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cette solution de lavage est incluse dans les kits d’isolement d’acide nucléique viral / pathogène MagMAX et le kit d’isolement d’acide nucléique MagMAX Microbiome Ultra (réf. nºA42352, A42356, A42357 et A42358). Elle est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de solution de lavage que celles fournies dans le kit.
This wash solution is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more wash solution than is provided in the kit.
Important: This wash solution may develop inert white or brown particulates that float in solution. This is not a cause for concern and does not negatively affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’échantillon Sérum, Échantillons viraux, Échantillons buccaux, Sang, Cellules, Bactéries, Champignons, Levures
Capacité 1 000 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR-RT (point de virage), PCR en temps réel
Compatibilité à haut débit Compatible à haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés
Gamme de produits MagMAX
Cible de purification ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN pathogène, acides nucléiques totaux
Quantité 1 000 mL