Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit
Code produit 30057793 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30057793 50 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057793 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur AM1939
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™
Les kits d’isolement de l’ARN viral Ambion MagMAX™ ont été optimisés pour une utilisation avec des liquides biologiques et des échantillons sans cellules, comme le sérum, le plasma, les écouvillons et les milieux de culture cellulaire. L’isolement de l’ARN à partir d’échantillons sans cellules présente des défis uniques par rapport à l’isolement de l’ARN à partir de tissus ou de cellules mises en culture. Ceux-ci comprennent les titres à faible concentration virale, les grands volumes à traiter et la complexité des échantillons. La procédure doit également être compatible avec la qRT-PCR en temps réel. Les kits d’isolement de l’ARN viral MagMAX™ résolvent ces enjeux sans avoir recours à des solvants organiques ou à une précipitation d’ARN, éliminant ainsi les problèmes souvent rencontrés avec les méthodes à filtre d’isolement de l’ARN, telles que l’obturation, les grands volumes d’élution et les rendements non homogènes.
  • Récupération plus efficace des ARN et ADN viraux à partir de divers types d’échantillons
  • Meilleurs résultats de qRT-PCR
  • Idéal lors du travail avec de faibles concentrations virales
  • Rendements et reproductibilité améliorés
    Kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™
    La version améliorée du kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™ offre une meilleure lyse des particules virales et une récupération plus efficace des ARN et ADN viraux à partir de plusieurs échantillons biologiques exempts de cellules, y compris le plasma, les sérums et les écouvillons. Ces changements se soldent par une amélioration des rendements et de la reproductibilité. L’élimination améliorée de l’ADN génomique donne de meilleurs résultats de qRT-PCR.
    Le kit d’isolement d’ARN viral MagMAX™ peut isoler efficacement les ARN et ADN viraux des échantillons aussi grands 400 μl. La récupération de l’ARN et de l’ADN est généralement supérieure à 75 %, mais peut varier en fonction du type d’échantillon. L’ARN récupéré avec le kit est de haute qualité et de grande pureté. Il convient à la RT-PCR.
    Pour une version de ce kit validée par les laboratoires NVSL, reportez-vous au kit d’isolement de l’ARN viral MagMAX™ AI/ND.
    Produits accessoires
    Le concentré de solution de lyse / liaison, le concentré de solution de lavage 1, le concentré de solution de lavage 2 et l’ARN vecteur sont des composants de kits d’isolement de l’ARN viral MagMAX™ qui peuvent également être achetés séparément.
    Plaques et couvercles de traitement supplémentaires : nous recommandons les plaques à 96 puits et les couvercles des produits de recherche Phenix (Réf. MPU-8117 et Réf. MPE-8019).
    Avantages de l’isolement à base de microbilles magnétiques
    Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages pour l’isolement de l’ARN à partir de cellules et de l’ARN viral à partir d’échantillons sans cellules. La technologie Ambion’ MagMAX™ permet de lier l’ARN plus efficacement que les méthodes à filtre en fibre de verre, produisant ainsi des rendements d’ARN supérieurs. Les rendements d’ARN sont plus homogènes, à la fois d’expérience en expérience et sur une large gamme de tailles d’échantillons. La technologie des microbilles magnétiques MagMAX™ élimine l’obturation des filtres provoquée par les particules cellulaires dans les échantillons. Étant donné que seul un petit volume de microbilles magnétiques est nécessaire pour une liaison hautement efficace, l’ARN lié peut être élué dans seulement 20–50 μl d’eau exempte de nucléase. Cela rend la technologie des microbilles magnétiques MagMAX™ extrêmement utile pour concentrer l’ARN à partir d’échantillons dilués de grande taille.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Processing Plate & Lid, Binding Solution Concentrate, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2 Concentrate, Elution Buffer are all stored at room temperature. RNA Binding Beads are stored at 4°C and the Lysis ⁄Binding Enhancer is stored at –20°C.
    Format Tube
    Isolation Technology Microbille magnétique
    Temps de purification 45 min
    Type d’échantillon Cell-free Biological Fluids, Liquid Samples (e.g. Serum), Plasma, Serum, Viral Samples
    Type de produit final Viral DNA⁄RNA
    Compatibilité à haut débit Not High-throughput Compatible (Manual)
    À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
    Nbre de réactions 50
    Gamme de produits MagMAX
    Quantité 50 préparations
    Balance Mini
    Quantité de matériel de démarrage Up to 400 μl of sample
    Target Viral DNA/RNA
    Rendement 10 ng
    Afficher plus Afficher moins
    Pour usage vétérinaire uniquement.