Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement d’acide nucléique Ultra pour les eaux usées MagMAX™
Description
- Le kit d’isolement d’acide nucléique Ultra pour les eaux usées MagMAX permet une extraction efficace et à haut débit d’acide nucléique à partir d’échantillons d’eaux usées
- Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques MagMAX, garantissant une récupération reproductible de l’acide nucléique de haute qualité compatible avec un large éventail d’applications
- La surveillance des eaux usées est un outil utile pour surveiller la propagation régionale des agents pathogènes viraux et bactériens
- La surveillance à différents niveaux d’opération s’est révélée un moyen fiable de détecter le virus du SARS-CoV-2 avant qu’il ne se répande dans une population
- La surveillance des eaux usées peut être utilisée pour surveiller d’autres cibles virales telles que la grippe et le norovirus
- Cependant, les échantillons d’eaux usées sont parmi les plus difficiles en ce qui concerne l’extraction de l’ARN et de l’ADN
Caractéristiques du kit d’isolement d’acide nucléique Ultra pour eaux usées MagMAX :
- Protocoles prêts à l’automatisation conçus pour les systèmes KingFisher Flex, KingFisher APEX et KingFisher Duo
- La procédure rapide permet de traiter 24à 96 échantillons en environ 45 minutes
- Compatible avec les eaux usées concentrées par ultracentrifugation, précipitation, filtration ou enrichissement viral à base de microbilles et échantillons non concentrés
- Comprend des méthodes pour des volumes de départ de 200 μl à 500 ml d’eaux usées
- Volumes d’élution allant de 50 à 100 μl
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • 80 ml de tampon de lyse • 50 ml de solution de liaison • 200 ml de tampon de lavage • 4 ml de protéinase K • 2 ml de microbilles de liaison ADN/ARN • 25 ml de solution d’élution Conserver à température ambiante. |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Eaux usées, boues, eaux usées, Wastewater |
| Volume d’élution | 50 to 200 μL |
| Type de produit final | RNA and DNA |
| À utiliser avec (équipement) | Kingfisher™ Flex, APEX, Duo |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’acide nucléique des eaux usées |
| Compatibilité à haut débit | High-throughput Compatible |
| Quantité | 100 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.