Description
Les microbilles magnétiques Thermo Scientific™ Magnabind sont disponibles avec de la streptavidine, la protéine A, la protéine G, l’IgG de chèvre anti-souris, l’IgG de chèvre anti-lapin et d’autres ligands pour une utilisation dans les protocoles d’affinité magnétique sur paillasse à petite échelle.
Les microbilles Magnabind sont pré-enduites de protéines A, G, de streptavidine, d’anticorps anti-souris ou anti-lapin. Sont également disponibles les microbilles activées avec des groupes d’amine ou de carboxyle comme cibles pour une immobilisation covalente personnalisée d’autres protéines ou ligands.
Points clés :
- Les ligands pré-enduits d’affinité populaires ou dérivatisés pour l’adhérence covalente de protéines et d’autres ligands spécifiques sont disponibles
- Les microbilles ne sont pas agrégées de manière irréversible car elles n’ont pas de mémoire magnétique ; recueillez et dispersez les microbilles plusieurs fois, si nécessaire
- La plupart des séparations nécessitent une courte procédure de paillasse de cinq à 10 minutes
Propriétés des microbilles MagnaBind non dérivées :
- Composition : oxyde de fer silanisé
- Aimants : 25 à 35 EMU/g
- Type de magnétisation : superparamagnétique (pas de mémoire magnétique)
- Surface : supérieure à 100 m2 / g
- Taille des microbilles : 1 à 4 μm de diamètre
- Vitesse de réglage : 4 % en 30 minutes
- Densité efficace : 2,5 g / ml
- Nombre de microbilles : 1 x 108 microbilles par millilitre
- Stabilité du pH : solution aqueuse, au-dessus de pH 4
- Concentration : 5mg / ml
Matériel nécessaire :
Pour retirer les microbilles MagnaBind de la suspension, un champ magnétique externe est utilisé ; consultez le tableau de commande pour sélectionner les aimants.
Recommandées dans les cas suivants :
Tri cellulaire à l’aide d’une sélection positive ou négative ; purification de protéines ou immunodosages à l’aide de méthodes directes ou indirectes ; immunoprécipitation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Concentration | Slurry: 5 mg/mL |
| Description | Microbilles de protéine G MagnaBind |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler les produits. Les produits sont expédiés à température ambiante. |
| Granulométrie | 1 to 4 μm |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | MagnaBind |
| Quantité | 5 mL |
| Cible | Anticorps |
| Type | Microbille magnétique |
| Afficher plus |