Learn More
Magnesium 2-hydroxypropanoate trihydrate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30803224
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803224 10 g
30796826 1 kg
30801041 25 g
30794863 500 g
30798717 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30803224 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13701410g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium 2-hydroxypropanoate trihydrate
CAS 18917-96-9
Formule moléculaire C6H16MgO9
Numéro MDL MFCD00156534
Quantité 10 g
SMILES CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Mg+2]
Poids moléculaire (g/mol) 256.49
Pourcentage de pureté 98%