Learn More
Magnésium, plus de 99,9 %, (analyse de métaux), copeaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10368090 500 g 500g
10574131 2.5 kg 2.50kg
15148229 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368090 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 191085000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium
Note relative au nom 99.9+%
Point de fusion 651.0°C
Point d’ébullition 1107.0°C
Densité 1.74g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair 500°C
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Forme Copeaux
Formule linéaire Mg
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Poids de la formule 24.3
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.