Learn More
Magnésium, plus de 99,9 %, (analyse de métaux), copeaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15148229 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15148229 10 kg 10kg
10368090 500 g 500g
10574131 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15148229 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 191080100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Note relative au nom 99.9+%
Point de fusion 651.0°C
Point d’ébullition 1107.0°C
Densité 1.74g/mL
Quantité 10 kg
Point d’éclair 500°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Forme Copeaux
Formule linéaire Mg
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Poids de la formule 24.3
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces