Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 16674-78-5 |
| Point de fusion | 80°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 to 9 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C4H14MgO8 |
| Numéro MDL | MFCD00149214 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p |
| Clé InChI | XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L |
| Afficher plus |