Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, TRC
Code produit 30476295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM262963100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Quantité 100 g
Synonyme Magnesium acetate tetrahydrate
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC Diacétate de magnésium tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Poids de la formule 214.0539