Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Formule moléculaire | C4H14MgO8 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Diacétate de magnésium tétrahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.45 |
| Poids de la formule | 214.0539 |