Learn More
Acrylate de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395007 25 g 25g
11305017 5 g 5g
11385007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042002.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5698-98-6
Formule moléculaire C6H6MgO4
Poids moléculaire (g/mol) 166.415
Numéro MDL MFCD00068285
Clé InChI DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
CID PubChem 165336
Nom IUPAC prop-2-énoate de magnésium
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acrylate
Point de fusion >220°C (decomposition)
Formule linéaire [H2C=CHCO2]2Mg
Quantité 25 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 166.42
Forme physique Poudre