Learn More
Plaque de zinc d’aluminium de magnésium, alliage AZ31B, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406025 30 x 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15406025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014066.RF
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Aluminum Zinc plate, Alloy AZ31B
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt%
Quantité 30 x 30 cm
Odeur Odorless
Poids ≈994g/30x30cm
Forme Plaque
Numéro MDL MFCD01074901
Informations sur la solubilité Insoluble in water.