Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (chlorure de magnésium) (25 mM)
Code produit 11823613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11823613 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11823613 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0359
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez vos conditions de réaction PCR avec cette solution de chlorure de magnésium (MgCl2).
Thermo Scientific™ PCR reagents meet high quality standards to generate accurate results from even the most challenging molecular biology applications. Magnesium ions (Mg2+) are an important component of PCR reactions where they interact with the DNA template, dNTPs, and Taq DNA Polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorure de magnésium
Concentration 25 mM
À utiliser avec (application) Standard PCR
Forme physique Liquide
Quantité 5 mL
Comprend Contenu :
•5 ml 25 mM de MgCl2
Conserver à -20°C.