Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Di Citrate |
| CAS | 3344-18-1 |
| Formule moléculaire | C12H12Mg3O15 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | trimagnesium 2+ dicitrate hydrate |
| Clé InChI | HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2] |
| Nom IUPAC | 2-Hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate trimagnésium hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 469.128 |
| CID PubChem | 122198783 |
| Afficher plus |