Learn More
Éthoxyde de magnésium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium ethoxide |
| Point de fusion | 270.0°C |
| Couleur | Blanc à gris |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3CH2O)2Mg |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts |
| Poids de la formule | 114.43 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Magnesium ethoxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.