Learn More
Éthalonate de magnésium, Mg 21-22 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397847 250 g 250g
11387847 50 g 50g
11307857 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014264.30
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.427 g/mol
Magnesium ethoxide is used as olefin polymerization catalyst carrier for polypropylene, polyethylene and precision ceramic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2414-98-4
Formule moléculaire C4H10MgO2
Poids moléculaire (g/mol) 114.427
Numéro MDL MFCD00009060
Clé InChI XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
CID PubChem 164963
Nom IUPAC Magnésium ; éthanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium ethoxide
Point de fusion 270°C (decomposition)
Couleur Blanc
Densité 1.01 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire Mg(OCH2CH3)2
Quantité 250 g
Numéro UN UN3205
Beilstein 3678841
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 114.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mg 21 à 22 %
Forme physique Granulaire