Learn More
Feuille de magnésium, épaisseur 0,05 mm (0,002 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356199 50 x 50 mm 1 pièce
11329268 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11356199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043202.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Électrode sacrificielle pour d’autres matières, désoxydant pour le Cu
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forme : env. 0,05 g / 25 x 25 mm, État : brut de laminage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Magnesium
Densité 1.738g/cm3 at 20°C
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Forme Feuille, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, dure
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.