Learn More
Granulés de magnésium, mailles de -4+30, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386667 500 g 500g
11376667 1 kg 1kg
11396667 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11386667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000870.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Densité 1.738
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -12+50 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Forme Granulés, ∽-12+50 mesh
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1869
Poids de la formule 24.305
Pourcentage de pureté 99.8%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium granules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre d'extinction pour l'extinction.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..