Learn More
Sel de magnésium L-aspartate, TRC
Code produit 30481728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481728 25 g 25g
30478188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM11041825G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18962-61-3
Formule moléculaire C8H12MgN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 288.49
Synonyme Magnesium L-Aspartic Acid Salt, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-N,O1]-dihydrogen, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-kN,kO1]-dihydrogen, Magnesium Complex L-Aspartic Acid, Asmag, Asmag 300, Magnesium L-Aspartate, Magnesium Aspartate, Magnesium Hydroaspartate
Nom IUPAC magnésium ; (3S)-3-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoate
SMILES [Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium L-Aspartate Salt
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Poids de la formule 288.0444