Learn More
Lactate de magnésium trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium lactate trihydrate |
| Point de fusion | 41°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Merck Index | 14,5672 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water, Slightly soluble in alcohol |
| Clé InChI | SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2] |
| Poids de la formule | 256.49 (202.45 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |