Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de magnésium, 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po.) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux à l’exclusion du Ca), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453785 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041072.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Ca)
Numéro MDL MFCD00011109
Poids de la formule 40.3
Pourcentage de pureté 99.95%