Learn More
Tige en magnésium, 3,3 cm (1,3 po) de diamètre x 30 cm (12 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11365759
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11365759 1 Pc. 1 pièce
15485925 5 Pc. 5 pièces
11375759 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11365759 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010231.KG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium rod
Note relative au nom 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈450g/pc
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium rod
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium